Learn More
DiscoverX [D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin (DADLE)
Artikelnummer. 17382389
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17382389 5 mg 5 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 17382389
Marke: DiscoverX 921055
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin (DADLE) is an agonist for OPRD1. Provided as 5mg of dry powder alongside reconstitution buffer.
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin (DADLE) is a synthetic peptide that is a selective agonist of the delta opioid receptor, but also binds mu opioid receptors of subtype μ1. It has antinociceptive and analgesic properties via neuron protection, and in-vivo effects include reduction in arterial blood pressure and heart rate. Provided as 5mg of dry powder alongside reconstitution buffer.
Spezifikation
Produkttyp Control Ligands
Menge 5 mg