Learn More
D-Alaninamid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055049
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15480269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63535.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
D-Alaninamide hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Alaninamid-Hydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in 1 % Essigsäure und Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71810-97-4
Summenformel C3H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.568
MDL-Nummer MFCD00039093
InChI-Schlüssel FIAINKIUSZGVGX-HSHFZTNMSA-N
Synonym r-2-aminopropanamide hydrochloride, d-alaninamide hydrochloride, 2r-2-aminopropanamide hydrochloride, h-d-ala-nh2.hcl, d-alanine amide hydrochloride, propanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2r, souhmxhaa fjax@, pubchem12667, h-d-ala-nh2 hcl, d-ala-nh2 hcl
PubChem CID 2775814
IUPAC-Name (2R)-2-Aminopropanamidhydrochlorid
SMILES CC(C(=O)N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alaninamide hydrochloride
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1% acetic acid and water.
Menge 1 g
Formelmasse 124.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver