missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Alanin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15476338
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476338 1 g 1 Gramm
15486338 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15476338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59898.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 59531-86-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59531-86-1
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00077087
InChI-Schlüssel WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Synonym d-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-ala-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, r-2-aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, r-alanine t-butyl ester hcl, d-alanine tert-butyl ester hcl, d-alanine t-butyl ester hydrochloride, d-alanine-otbu hcl, d-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 16211919
IUPAC-Name Tert-butyl (2R)-2-aminopropanoathydrochlorid
SMILES CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5763077
Menge 1 g
Formelmasse 181.66
Optische Drehung −1.4° (c=2 in Ethanol)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.