Learn More
D-Alanin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040195
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15476338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59898.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 59531-86-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59531-86-1
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00077087
InChI-Schlüssel WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Synonym d-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-ala-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, r-2-aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, r-alanine t-butyl ester hcl, d-alanine tert-butyl ester hcl, d-alanine t-butyl ester hydrochloride, d-alanine-otbu hcl, d-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 16211919
IUPAC-Name Tert-butyl (2R)-2-aminopropanoathydrochlorid
SMILES CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5763077
Menge 1 g
Formelmasse 181.66
Optische Drehung −1.4° (c=2 in Ethanol)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%