Learn More
D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31029778
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31029778 100 mg
31021773 1 g
31018114 5 g
31018826 250 mg
31021697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31029778 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD123298100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium
CAS 103404-90-6
Summenformel C5H6Na2O5
MDL-Nummer MFCD00069573
Menge 100 mg
SMILES O=C([O-])[C@H](O)CCC([O-])=O.[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 192.08
Reinheit (%) 95%