Learn More
D-AP5, MedChemExpress
Beschreibung
D-AP5 (D-APV) is a selective and competitive NMDA receptor antagonist with a Kd of 1.4 μM. D-AP5 (D-APV) inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-AP5 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 79055-68-8 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H12NO5P |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | D-APV D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 27.78 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Show More |