Learn More
MedChemExpress D-Arabitol
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 152.15 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 488-82-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 97.0% |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM∣Need ultrasonic) |
| Ziel | Endogenous Metabolite |
| Menge | 1 g |