Learn More
D-Asparagin-Monhydrate, 100.5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11313979 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11313979 1 kg 1 Stück
11303979 500 g -
2 options
Artikelnummer. 11313979
Marke: MP Biomedicals 0210079491
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-24-1
Summenformel C4H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.134
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonym D-Asparagin-Monohydrat, D-Asparagin-Hydrat, r-2,4-Diamino-4-oxobutansäure-hydrat, D---Asparagin-Monohydrat, D-Asparaginsäure 4-Amid, r-2-Aminosuccinamsäure, D--Asparagin-Monohydrat, r-2-Asparaginsäure 4-amid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC-Name (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansäure;hydrat
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Asparagin-Monohydrat
Prozentgehaltsbereich 1.005
Menge 1 kg
Formelmasse 150.1
Physikalische Form Kristallin