Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Asparagin-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11400398
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400398 25 g -
11410398 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11400398
Marke: Thermo Scientific Chemicals B24556.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
D-(-)-Asparagine monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Asparagin-Monohydrat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Färberfelder.
Löslichkeit
Wasserlöslich (35 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-24-1
Summenformel C4H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.134
MDL-Nummer MFCD00149558
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonym d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC-Name (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansäure;hydrat
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt 274°C to 276°C (decomposition)
Merck Index 14,837
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (35g/L at 20°C).
Menge 25 g
Formelmasse 150.14 (132.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%