Learn More
D-Asparaginsäure 1-methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440469 25 g 25 Gramm
15420469 1 g 1 Gramm
15430469 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63658.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65414-78-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
D-Aspartic acid 1-methyl ester is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Asparaginsäure 1-Methylester wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65414-78-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD03424227
InChI-Schlüssel SWWBMHIMADRNIK-GSVOUGTGSA-N
Synonym h-d-asp-ome, r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, d-asp-ome, d-aspartic acid 1-methyl ester, d-aspartic acid,1-methyl ester, 3r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 7020023
IUPAC-Name (3R)-3-amino-4-methoxy-4-oxobutansäure
SMILES COC(=O)C(CC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Aspartic acid 1-methyl ester
Menge 25 g
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest