Learn More
D-Asparaginsäure 4-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15400689
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15400689 250 mg 250 Milligramm
15480679 1 g 1 Gramm
15490679 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15400689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63795.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64960-75-4
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00077101
InChI-Schlüssel MXWMFBYWXMXRPD-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-d-asp otbu-oh, d-aspartic acid 4-tert-butyl ester, r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, 2r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, d-aspartic acid 4-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxo-butanoic acid, 2r-2-amino-4-2-methylpropan-2-yl oxy-4-oxobutanoic acid, 2r-2-azanyl-4-2-methylpropan-2-yl oxy-4-oxidanylidene-butanoic acid
PubChem CID 7018828
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
IUPAC-Name 2-Amino-4-(tert-butoxy)-4-Oxobutansäure
Menge 250 mg
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest