Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparaginsäure, 99 %
Artikelnummer. p-7025605
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494677 5 g 5 Gramm
11404687 25 g 25 Gramm
11414687 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11494677
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21184.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
D-Aspartic acid modulates melatonin synthesis in the pineal gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Asparaginsäure moduliert die Melatonin-Synthese in der Zirbeldrüse.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in 1 N Ammoniumhydroxid (100 mg/ml) und verdünnter HCl. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-96-6
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.103
MDL-Nummer MFCD00063081
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC-Name (2R)-2-Aminobutanidsäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Aspartic acid
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1723529
Merck Index 14,840
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,Soluble in 1N ammonium hydroxide (100mg/ml),and dilute HCl. Insoluble in ether,and alcohol.
Dichte 1.66
Menge 5 g
Formelmasse 133.1
Optische Drehung −25° (c=1 in 1N HCl)
Reinheit (%) 99%