Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Calciumpantothenat, 98 %
Artikelnummer. 10712964 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712964 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10358270 5 g Glasflasche 5 Gramm
10439871 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712964 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 243305000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-08-6 | C18H32CaN2O10 | 476.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-08-6
Summenformel C18H32CaN2O10
Molekulargewicht (g/mol) 476.54
MDL-Nummer MFCD00002766
InChI-Schlüssel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC-Name calcium bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propanoate)
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Calcium pantothenate
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 8.2 to 8.6% (Ca) On dried substance (Complexometry)
Verlust bei Trocknung 5.0% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Spezifische Drehung + 25
Merck Index 15, 7118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerine,very slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,chloroform
Spezifischer Drehzustand +25.00 (20.00°C c=5,H2O)
Menge 500 g
Formelmasse 476.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver