Learn More
D(+)-Campher, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-82156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10135240
Marke: Thermo Scientific Acros 227841000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-49-3
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
InChI-Schlüssel DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Synonym +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
PubChem CID 159055
ChEBI CHEBI:15396
IUPAC-Name (1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Camphor
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 176.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 204.0°C
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Fieser 13,61
Merck Index 15, 1734
Spezifische Drehung + 42.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/800mL water (25°C) (giving a colloidal solutio. Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-Camphor
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.