Learn More
D(+)-Carvon, 98 %, synthetisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135922 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10135922 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10401343 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10135922 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377840250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2244-16-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00062997
InChI-Schlüssel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-Name (5S)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Carvone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9560g/mL
Siedepunkt 230.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4950 to 1.5010
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.956
Spezifischer Drehzustand + 57.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 57.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit