Learn More
D(+)-Carvon, 98 %, synthetisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10135922
Marke: Thermo Scientific Acros 377840250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2244-16-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00062997
InChI-Schlüssel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-Name (5S)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Carvone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9560g/mL
Siedepunkt 230.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4950 to 1.5010
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.956
Spezifischer Drehzustand + 57.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 57.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit