Learn More
D-Cycloserin, TRC
Artikelnummer. 30134486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134486 5 g 5 Gramm
30010408 250 mg 250 Milligramm
30005654 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9888155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-41-7
Summenformel C3 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Synonym Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, Cycloserine, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, α-Cycloserine
IUPAC-Name (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-on
SMILES N[C@@H]1CONC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloserine
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Menge 5 g
Formelmasse 102.0429
Versandbedingung Raumtemperatur