Learn More
D-Cystein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054426
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15439138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62627.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 921-01-7 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
D-Cysteine is an important source of sulfide in human metabolism. It is the precursor for glutathione. It plays important role in protein structure and in metal binding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Cystein ist eine wichtige Quelle von Sulfid im menschlichen Stoffwechsel. Sie ist der Vorläufer für Glutathion. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Proteinstruktur und bei der Metallbindung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921-01-7
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.15
MDL-Nummer MFCD00066461
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
Synonym d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES N[C@H](CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cysteine
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Beilstein 1721407
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Menge 1 g
Formelmasse 121.16
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Cysteine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Cysteine