Learn More
D-(+)-Dextrose, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(+)-Dextrose |
Schmelzpunkt | 147°C to 153°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | CH2OH(CHOH)4CHO |
Menge | 5 lb. |
Beilstein | 1281608 |
Formelmasse | 180.16 |
Physikalische Form | Kristallpulver |