missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Dimer Antibody (DD1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
533.40 €
Spezifikation
| Antigen | D-Dimer |
|---|---|
| Klon | DD1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 350 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18758030
|
Novus Biologicals
NB110-8374AF350 |
0.2 mL |
564.00 € 533.40 € / 0.20 Milliliter Sparen 30.60 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human, Monkey, Baboon samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunoassaySpezifikation
| D-Dimer | |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Mouse | |
| Human | |
| D Dimer | |
| IgG2a | |
| Protein A purified |
| DD1 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer. | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.