Learn More
D-Dimer Antibody (DD44), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB100-73039DL594
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18727971
  • 519.00 € / 0.20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
D-Dimer
Monoclonal
DyLight 594
D Dimer
Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with mixture of D-dimer and high molecular weight fibrin degradation products.
0.2 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Western Blot
DD44
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified