Learn More
D-Dimer Antibody (DD44), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
519.00 €
Spezifikation
| Antigen | D-Dimer |
|---|---|
| Klon | DD44 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18727971
|
Novus Biologicals
NB100-73039DL594 |
0.2 mL |
519.00 €
0.20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISASpezifikation
| D-Dimer | |
| Western Blot | |
| DyLight 594 | |
| Mouse | |
| Human | |
| D Dimer | |
| IgG2b | |
| Protein A purified |
| DD44 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with mixture of D-dimer and high molecular weight fibrin degradation products. | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |