Learn More
D-Dimer Antibody (DD5), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
519.00 €
Spezifikation
Antigen D-Dimer
Klon DD5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Janelia Fluor 549
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18778182
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB120-10055JF549
0.2 mL
519.00 €
0.20 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
D-Dimer
Western Blot
Janelia Fluor 549
Mouse
Human
D Dimer
IgG2b
Protein A purified
DD5
Monoclonal
Purified
RUO
50mM Sodium Borate
Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer.
Primary
Store at 4°C in the dark.