Learn More
D-Fenchol, TRC
Artikelnummer. 30179310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179310 250 mg 250 Milligramm
30179243 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF247455250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2217-02-9
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym (+)-Fenchyl alcohol, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-ol, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R-endo)-, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-Fenchol, (+)-α-Fenchol, (+)-α-Fenchyl alcohol, (1R)-endo-(+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol, (1R-endo)-Fenchol, D-Fenchol, D-Fenchyl alcohol, α-(+)-Fenchol, α-Fenchol, (+)-
IUPAC-Name (1S,3R,4R)-2,2,4-Trimethylbikyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Fenchyl Alcohol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Formelmasse 154.1358