Learn More
D(+)-Galactose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Galactose ist ein Monosaccharid und eine Aldohexose, die sich in den meisten Organismen findet
- Galactose ist ein Epimer von Glucose und lässt sich auf dem Leloir-Signalweg in Glucose umwandeln
- Spielt auch als Metabolit bei Mäusen und E. coli eine Rolle
- Galactose ist weniger stabil als Glucose, und häufig tritt eine schnelle Umwandlung auf.
- Galactose lässt sich auch in Glykokonjugate einarbeiten
Anwendungen
- Der Metabolismus von Galactose kann für die Untersuchung von Altern, Entzündungen und Stoffwechselstörungen relevant sein
- Ist für eine Vielzahl von Anwendungen von In-vitro-Stoffwechselassays bis hin zu HPLC vorgesehen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Galactose |
Schmelzpunkt | 165.0°C to 168.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 6.2 |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Menge | 100 g |
Beilstein | 31, 295 |
Merck Index | 15, 4365 |
Spezifischer Drehzustand | + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |