Learn More
D-(+)-Galactose wasserfrei, Zellkulturreagenz, 98,5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435172 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11435172 100 g
11445172 500 g
11455172 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435172 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219467080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10257-28-0
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-galactose, d-galactopyranose, galactose, galactopyranose, galactopyranoside, d-+-galactose, galactose, pure, Cerebrose, gal, d-galactopyranoside
PubChem CID 6036
ChEBI CHEBI:4139
Spezifikation
Menge 100 g