Learn More
D-(+)-Galactose Anhydrous, cell culture reagent, 98.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11455172 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 11455172
Marke: MP Biomedicals 0219467091
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 10257-28-0
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-galactose, d-galactopyranose, galactose, galactopyranose, galactopyranoside, d-+-galactose, galactose, pure, cerebrose, gal, d-galactopyranoside
PubChem CID 6036
ChEBI CHEBI:4139
Spezifikation
Menge 1 kg