Learn More
D-(+)-Glucono-1,5-lactone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 16441238
Marke: Medchem Express HYI0301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucono-1,5-lactone
CAS 90-80-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H10O6
Menge 5 g
Synonym Gluconic acid lactone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (561.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (561.36 mM)
SMILES O=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.