Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Histidin, 99 %
Artikelnummer. p-7025515
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11490107 5 g -
11400117 25 g 25 Gramm
11410117 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11490107
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21027.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 351-50-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
It is known to inhibit cell division, and is also used by certain types of bacteria (such as Escherichia coli) as a source of L-Histidine. It can be used in the design of peptide drugs, cationic peptides, such as analogues of carnosine and also be used as a heavy metal sequestration agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist bekannt, die Zellteilung zu hemmen, und wird auch von bestimmten Bakterienarten (wie Escherichia coli) als Quelle von L-Histidin verwendet. Es kann bei der Entwicklung von Peptidpräparaten, kationischen Peptiden, wie z. B. Analogien von Carnosin, eingesetzt und auch als Schwermetallkomplexbildner verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1 M HCl (50 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351-50-8
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00065963
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
PubChem CID 71083
ChEBI CHEBI:27947
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Histidine
Schmelzpunkt ∼285°C (decomposition)
Beilstein 84089
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and 1 M HCl (50mg/ml).
Menge 5 g
Formelmasse 155.16
Optische Drehung +39° (c=5 in Water)
Reinheit (%) 99%