Learn More
D-Histidinmethylester Dihydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056272
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15492459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H65096.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4467-54-3 | C7H13Cl2N3O2 | 242.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4467-54-3
Summenformel C7H13Cl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.1
MDL-Nummer MFCD00066137
InChI-Schlüssel DWAYENIPKPKKMV-QYCVXMPOSA-N
Synonym d-histidine methyl ester dihydrochloride, r-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, h-d-his-ome 2hcl, h-d-his-ome.2hcl, d-histidine methylester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl, methyl 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, d-histidine methyl ester di hydrochloride, d-his-ome.2hcl, d-histidinemethylesterdihydrochloride
PubChem CID 12658398
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoat;dihydrochlorid
SMILES COC(=O)C(CC1=CN=CN1)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Histidine methyl ester dihydrochloride
Farbe Weiß
Beilstein 6491805
Menge 1 g
Formelmasse 242.1
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest