Learn More
D-Histidin, TRC
Artikelnummer. 30179213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179213 100 g 100 Gramm
30179148 25 g 25 Gramm
30179036 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179213 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH456015100G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351-50-8
Summenformel C6 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
Synonym (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanoic acid
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-4-yl)Propansäure
SMILES N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Histidine
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Menge 100 g
Formelmasse 155.0695
Versandbedingung Raumtemperatur