Learn More
D-Isoleucine, TRC
Artikelnummer. 17989084
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17989084 250 mg 250 Milligramm
17969084 50 mg 50 Milligramm
17939354 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17989084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI820210250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319-78-8
Summenformel C6 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.1729
Synonym Isoleucine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (R)-Isoleucine
IUPAC-Name (2R,3R)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Menge 250 mg
Formelmasse 131.0946
Versandbedingung Room Temperature