Learn More
D-Limonen, 96.9 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453422 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453422 100 mL -
11463422 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453422 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215523480
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5989-27-5
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00062991
InChI-Schlüssel XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Limonene
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte ∽0.84 g/mL
Menge 100 mL
IUPAC-Name (4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en
Formelmasse 136.26
Reinheit (%) 0.969
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Limonene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.