Learn More
Abcam D-Luciferin-Kaliumsalz, chemilumineszente Luziferase-Substrat
Artikelnummer. 32119869 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32119869 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32119869 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1436551gsld
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MW 318,4 Da, Reinheit >98%. Chemilumineszentes Luciferase-Substrat. Wasserlösliches Derivat von D-Luciferin (ab143654) und Analog des D-Luciferin-Natriumsalzes (ab145164). Strahlt bei oxidativer Dekarboxylierung in Gegenwart eines ATP biolumineszenten Signals für zelluläre ATP Niveaus ab.
MW 318,4 Da, Reinheit >98%. Chemilumineszentes Luciferase-Substrat. Wasserlösliches Derivat von D-Luciferin (ab143654) und Analogon des D-Luciferin-Natriumsalzes (ab145164). Emittiert bei oxidativer Decarboxylierung in Gegenwart von ATP Licht und liefert ein biolumineszentes Signal für zelluläre ATP-Spiegel in vivo..
Für das Produkt gilt Folgendes: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Form Fest
Menge 1 g
Kennzeichnung RUO