Learn More
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate
Artikelnummer. 16454967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16454967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16454967 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0021A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate (Spectrozyme PCa) is a chromogenic substrate.
Spezifikation
CAS 108963-70-8
Löslichkeit H2O : 2 mg/mL (2.58 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Spectrozyme PCa∣ Chromozym Pca diacetate
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Menge 50 mg
Molekulargewicht 773.83 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95.82%
Versandbedingung Room temperature