Learn More
D-Maltotriose, TRC
Artikelnummer. 17977354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17977354 25 g 25 Gramm
17938314 5 g 5 Gramm
17907724 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17977354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM15900025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1109-28-0
Summenformel C18 H32 O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Synonym Maltotriose (6CI,8CI), O-α-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose, Amylotriose, D-Maltotriose, NSC 170180, Triomaltose, Maltotriose (6CI,8CI), O-α-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose, Amylotriose, D-Maltotriose, NSC 170180, Triomaltose
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]Oxyoxan-3-yl]Oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Maltotriose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17-,18-/m1/s1
Formelmasse 504.169
Reinheit (%) >95%