Learn More
D-(-)-Mandelic acid, MedChemExpress
Beschreibung
D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(-)-Mandelic acid |
| CAS | 611-71-2 |
| Farbe | White to Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H8O3 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC([C@H](O)C1=CC=CC=C1)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
| Formelmasse | 152.15 |
| Mehr anzeigen |