Learn More
D-Mannitol, MedChemExpress
Beschreibung
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Mannitol |
| CAS | 69-65-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H14O6 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Mannitol Mannite |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM) |
| SMILES | OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.17 |
| Mehr anzeigen |