Learn More
D-Mannose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469066
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16469066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16469066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0379
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation of specific proteins.
D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannose
CAS 3458-28-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H12O6
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (277.53 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism