Learn More
D-(+)-Melezitose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429186
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429186 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2340
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Melezitose
CAS 597-12-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H32O16
Menge 100 mg
Synonym (+)-Melezitose D-Melezitose
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)O[C@@]2([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Formelmasse 504.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation