Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melezitose-Monohydrat, 99+ %
Artikelnummer. 10696222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696222 25 g Glasflasche 25 Gramm
10082990 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696222 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 225640250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D(+)-Melezitose-Monohydrat (CAS-Nr. 597-12-6) ist das D-Form-Hydrat von Melezitose, dem Trisaccharid.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Sich von Pflanzensäften ernährende Insekten wie Ameisen und Blattläuse produzieren Melezitose und behalten so ihr osmotisches Gleichgewicht bei.
•Melezitose wird von einigen Pflanzen als Insektenlockmittel produziert und wirkt als Metabolit.
Anwendungen
• Melezitose kann durch Alpha-Glucosidase-Aktivität zu Glucose und Turanose hydrolysiert und für die Untersuchung der Enzymaktivität verwendet werden.
• Melezitose lässt sich zur Unterscheidung bestimmter Bakterienstämme einsetzen; die Charakterisierung des Phänotyps anhand des Vorhandenseins oder Fehlens bestimmter Zucker hilft bei der Identifizierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10030-67-8
Summenformel C18H36O18
Molekulargewicht (g/mol) 540.468
MDL-Nummer MFCD00149448
InChI-Schlüssel LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Synonym melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
PubChem CID 67660249
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;dihydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Melezitose monohydrate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 160.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 31, 466
Merck Index 14, 5819
Spezifischer Drehzustand +88° (20°C c=4,H2O)
Spezifische Drehung + 88.00
Formelmasse 522.45
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver