Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Methionin, 99+ %
Artikelnummer. 10185090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10185090 5 g Glasflasche 5 Gramm
10195090 25 g Glasflasche 25 Gramm
15179253 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10185090
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227210050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-67-4
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00002622
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Methionine
Schmelzpunkt 273.0°C to 275.0°C
Namenshinweis 99+%
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 300ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Sonstige Aminosäuren (TLC) not detectable
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 24.00
Sulfat 300ppm max.
Transmission 98% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water: 53g/L (20°C).
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansäure
Spezifischer Drehzustand − 24.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Menge 5 g
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver