Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Methionine |
| Schmelzpunkt | 273.0°C to 275.0°C |
| Namenshinweis | 99+% |
| Ammonium | 200ppm max. |
| Arsen (As) | 1ppm max. |
| Farbe | Weiß |
| Chlor (Cl) | 300ppm max. |
| Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Eisen (Fe) | 10ppm max. |
| Mehr anzeigen |