Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Methionin, 99 %
Artikelnummer. p-7025621
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11464717 5 g 5 Gramm
11474717 25 g -
11484717 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11464717
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21213.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Methionin wird zur Behandlung von lärmbedingtem Hörverlust eingesetzt. Sie wird zur Verbesserung des Nährwerts von Futtermitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 53 g/l (20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-67-4
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00002622
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Methionine
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722293
Merck Index 14,5975
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 53g/L (20°C).
Menge 5 g
Formelmasse 149.21
Optische Drehung −23° (c=2 in 2N HCl)
Reinheit (%) 99%