Learn More
D-Methionin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054964
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15410109 5 g 5 Gramm
15420109 25 g 25 Gramm
15430109 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15410109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63422.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 69630-60-0 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69630-60-0
Summenformel C6H14ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 199.69
MDL-Nummer MFCD00070385
InChI-Schlüssel MEVUPUNLVKELNV-NUBCRITNSA-N
Synonym h-d-met-ome.hcl, d-methionine methyl ester hydrochloride, h-d-met-ome hcl, methyl d-methioninate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, h-d-met-omecl, d-methionine methyl ester hcl, methyl d-methioninate hydrochloride, d methionine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12888616
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Methionine methyl ester hydrochloride
Menge 5 g
Formelmasse 199.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest