Learn More
D-Pantothensäure-Calciumsalz USP Grad, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483180 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11483180 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11483180 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210122805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vitamin B5 mit hoher Reinheitsqualität USP , das als Vorläufer in der Biosynthese von Coenzym A unerlässlich ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Pantothenic acid calcium salt
CAS 137-08-6
Farbe Weiß
Summenformel C18H32CaN2O10
MDL-Nummer MFCD00002766
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI-Schlüssel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC-Name Calcium-bis(3-[(2R)-2,4-DiHydroxy-3,3-Dimethylbutanamido]Propanoat)
Molekulargewicht (g/mol) 476.54
Menge 5 g
PubChem CID 131847364
Formelmasse 238.3
Güte USP
Physikalische Form Pulver