Learn More
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471478
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471478 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16471478 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0681
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Pantothenic acid hemicalcium salt
CAS 137-08-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H16NO5.1/2Ca
Menge 5 g
Synonym Calcium pantothenate Calcium D-pantothenate Vitamin B5 calcium salt
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (419.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.69 mM)
SMILES O[C@@H](C(NCCC([O-])=O)=O)C(C)(C)CO.[0.5Ca2+]
Molekulargewicht (g/mol) 238.27
Formelmasse 238.27
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder