Learn More
D-Pantothenic acid sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16438306
Marke: Medchem Express HYB0430A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress D-Pantothenic acid sodium (Sodium pantothenate) is an essential trace nutrient that functions as the obligate precursor of coenzyme A (CoA). D-Pantothenic acid sodium plays key roles in myriad biological processes, including many that regulate carbohydrate, lipid, protein, and nucleic acid metabolism.
D-Pantothenic acid sodium (Sodium pantothenate) is an essential trace nutrient that functions as the obligate precursor of coenzyme A (CoA). D-Pantothenic acid sodium plays key roles in myriad biological processes, including many that regulate carbohydrate, lipid, protein, and nucleic acid metabolism.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Pantothenic acid sodium
Physikalische Form Solid
CAS 867-81-2
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H16NNaO5
Synonym Sodium pantothenateVitamin B5 sodium
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (414.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (20.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(O[Na])=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 241.22
Formelmasse 241.22
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.