missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Phenylalanin Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7028541
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11435670 5 g 5 Gramm
11445670 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11435670

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25920.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13033-84-6 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol

Benzhydrylidene Aza-Glycinyl-D-Phenylalanine Methyl Ester was synthesized from D-phenylalanine methyl ester hydrochloride. Used in the conversion of amino acids into n-menthyloxycarbonyl alkyl ester derivatives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Benzhydryliden-Aza-Glycinyl-D-Phenylalanin-Methylester wurde aus D-Phenylalanin-Methylester-Hydrochlorid synthetisiert. Wird bei der Umwandlung von Aminosäuren in n-Menthyloxycarbonylalkylesterderivate verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei -4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13033-84-6
Summenformel C10H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
MDL-Nummer MFCD00066112
InChI-Schlüssel SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
Synonym d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe-ome.hcl, d-phenylalanine methyl ester hcl, h-d-phe-ome hcl, r-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, methyl d-phenylalaninate hydrochloride, r-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
PubChem CID 11481330
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ethanol and Methanol.
Menge 5 g
Formelmasse 215.68
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.