Learn More
D-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30134399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134399 25 g 25 Gramm
30134233 100 g 100 Gramm
30003517 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31941025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 673-06-3
Summenformel C9 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Synonym D-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, D- (8CI), (R)-(+)-Phenylalanine, (R)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (R)-Phenylalanine, D-(+)-Phenylalanine, D-α-Amino-β-phenylpropionic acid, Endorphenyl, NSC 25005
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-phenylpropansäure
SMILES N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Menge 25 g
Formelmasse 165.079
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.